Documentos Principais
R7017
Sigma-Aldrich
Resazurina
powder, BioReagent
Sinônimo(s):
7-Hidróxi-3H-fenoxazin-3-ona-10-óxido
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H6NNaO4
Número CAS:
Peso molecular:
251.17
Beilstein:
3794971
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, ~80%
pH
3.8-6.5, orange to violet
solubilidade
H2O: soluble
λmax
600 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
chave InChI
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
O sal sódico de resazurina foi usado em ensaio de viabilidade:
  • para medir a viabilidade celular de A. fumigatus
  • para avaliar a proliferação celular
  • para determinar a viabilidade de A. fumigatus em triagens de alto rendimento de extratos naturais microbianos
Para medição da atividade metabólica e proliferação de células vivas. A biorredução do corante reduz a quantidade da forma oxidada (azul) e aumenta, concomitantemente, o intermediário fluorescente (vermelho).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A resazurina é um corante azul, não fluorescente originalmente usado para testar leite/fluidos biológicos para contaminação bacteriana e por leveduras. Também é útil em testes de viabilidade espermática e de qualidade de sêmen. A resazurina é aplicável na determinação da citotoxicidade.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Investigation of the Alamar Blue (resazurin) fluorescent dye for the assessment of mammalian cell cytotoxicity
O Brien J, et al.
European Journal of Biochemistry, 267(17), 5421-5426 (2000)
Expression of TweakR in breast cancer and preclinical activity of enavatuzumab, a humanized anti-TweakR mAb
Chao DT, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 139, 315?325-315?325 (2012)
Sugandha Bhatia et al.
Journal of clinical medicine, 8(6) (2019-06-27)
Dynamic interconversions between transitional epithelial and mesenchymal states underpin the epithelial mesenchymal plasticity (EMP) seen in some carcinoma cell systems. We have delineated epithelial and mesenchymal subpopulations existing within the PMC42-LA breast cancer cell line by their EpCAM expression. These
A new approach to drug discovery: high-throughput screening of microbial natural extracts against Aspergillus fumigatus using resazurin
Monteiro MC, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 17(4), 542-549 (2012)
Human umbilical cord tissue-derived mesenchymal stromal cells attenuate remodeling after myocardial infarction by proangiogenic, antiapoptotic, and endogenous cell-activation mechanisms
Nascimento DS, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 5(1), 5-5 (2012)