199303
Resazurina
certified by the Biological Stain Commission
Sinônimo(s):
7-Hidróxi-3H-fenoxazin-3-ona-10-óxido
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Dye content, 75%
solubilidade
1 M NH4OH: 1 mg/mL
λmax
380 nm (2nd)
598 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
chave InChI
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- the measurement of metabolic activity and the proliferation of living cells
- the detection of bacterial reduction in milk
- in viability assays as a component of culture media for the detection of viable bacteria
- to determine the number of motile sperm in sheep semen
- to assay lactate dehydrogenase
- as an analytical reagent to quantify L-glutamate
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?