Documentos Principais
243005
Millipore
L-Cysteine, Free Base
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Sinônimo(s):
L-Cysteine, Free Base, Cys
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
121.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.54
descrição
Merck USA index - 14, 2781
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (perchloric acid titration)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +8 to +9°, c = 5 in 1 M HCl
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤100 CFU/g Total microorganisms
≤24 EU/g Endotoxin
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Naturally occurring non-essential amino acid.
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Aqueous stock solutions are stable for up to 24 h at -20°C. Acidic stock solutions, when aliquoted and stored at -20°C, are stable for up to 1 month.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9