R3257
Resorufin sodium salt
redox indicator
Sinônimo(s):
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one sodium salt
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 1 mg/mL, opaque
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
chave InChI
TYXBZZBYMSVFPR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3