46121
Resorufin ethyl ether
suitable for fluorescence, ≥95% (UV)
Sinônimo(s):
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one, Ethoxyresorufin, O7-Ethylresorufin
Ensaio
≥95% (UV)
Formulário
solid
pf
223-225 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluorescência
λex 464 nm; λem 540 nm in methanol(lit.)
λex 571 nm; λem 585 nm in dealkylase(lit.)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1.Fc4c(F)c(F)c(OC(=O)CNC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c4F
InChI
1S/C23H14F5NO4.C14H11NO3/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31);3-8H,2H2,1H3
chave InChI
ZOSYTBPPLWBBKM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?