41865
Fipronil-desulfinyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥94.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
carbon content, 37.04%
hydrogen content, 1.04%
nitrogen content, 14.4%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
189-190 °C
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(c(nn1-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)9(5)24-10(22)8(12(18,19)20)7(3-21)23-24/h1-2H,22H2
chave InChI
JWKXVHLIRTVXLD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.