32333
Fipronil sulfone
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(S(=O)(C(F)(F)F)=O)C(C#N)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4O2S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)27(25,26)12(18,19)20/h1-2H,22H2
chave InChI
LGHZJDKSVUTELU-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.