426008
Carbofuran
98%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
150-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3