36195
Phosmet
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
chave InChI
LMNZTLDVJIUSHT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl