45333
Azinphos-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Guthion®, Methyltriazotin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=S)(OC)SCN1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H12N3O3PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)11-12-13/h3-6H,7H2,1-2H3
chave InChI
CJJOSEISRRTUQB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.