45332
Azinphos-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCN1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H16N3O3PS2/c1-3-17-19(20,18-4-2)21-9-15-12(16)10-7-5-6-8-11(10)13-14-15/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
chave InChI
RQVGAIADHNPSME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Water samples by solid phase extraction (SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QqTOF-MS).
- Cereals by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) extraction and gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (GC-QqQ MS/MS).
- Fruits and vegetables and neutraceuticals derived from grape seed extracts by QuEChERS extraction and UHPLC-QqQ MS/MS with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Seawater samples by SPE and LC-ESI-MS/MS.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.