46046
α-tert-Butyl-β-(4-chlorobenzyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Paclobutrazol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
mixture of stereo isomers
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C)(C)C)C(N1N=CN=C1)CC2=CC=C(Cl)C=C2
Descrição geral
Aplicação
- Apple juice samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) and gas chromatography-mass selective detection (GC-MSD) with electron impact (EI) ionization.
- Processed fruits and vegetables by miniaturized extraction-partition and liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Crops and soya grains by LC-ESI-MS/MS with MRM detection.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?