43900
α-tert-Butyl-β-(4-chlorobenzyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Paclobutrazol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
100
300
descrição
mixture of stereo isomers
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C)(C)C)C(N1N=CN=C1)CC2=CC=C(Cl)C=C2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)