Z0164
Zeatin
suitable for plant cell culture, BioReagent, powder
Sinônimo(s):
6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cor
off-white to yellow
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
chave InChI
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?