D7660
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
BioReagent, suitable for plant cell culture, 1 mg/mL
Sinônimo(s):
2iP, N6-(2-Isopentenyl)adenine
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
chave InChI
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?