Documentos Principais
G7645
Sigma-Aldrich
Ácido giberélico
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
Sinônimo(s):
GA3, Giberelina A3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22O6
Número CAS:
Peso molecular:
346.37
Beilstein:
54346
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
10171502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.72
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
chave InChI
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Descrição geral
O ácido giberélico é um composto diterpenoide tetracíclico sintetizado pela via de terpenoides em cloroplastos, citoplasma, plastídeo e retículo endoplasmático.
O ácido giberélico é um regulador do crescimento vegetal endógeno
Aplicação
O ácido giberélico foi usado como suplemento nos meios de Murashige e Skoog (MS) para tratar folhas jovens de álamo híbrido para resultar na expressão do fator de transcrição do MYB PtrMYB012 e na germinação de sementes de ervilhas in vitro. Ele também foi usado em ensaio de sensibilidade ao ácido giberélico (GA) em sementes de trigo e para promover a germinação em sementes de Arabidopsis.
As ações específicas de giberelina A3 (G1025, G7645) e A4 (G7276) ou combinações de giberelinas devem ser determinadas em aplicações vegetais específicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fitormônio que controla aspectos importantes do crescimento vegetal: germinação, alongamento e floração. Os efeitos são mediados pela indução da degradação da proteína repressora DELLA, e provavelmente outras vias de sinalização secundárias.
Os ácidos giberélicos (GA) são hormônios de crescimento vegetal importantes que promovem o crescimento e o alongamento das células vegetais. As giberelinas promovem o rápido crescimento de caules e raízes, induzem a divisão mitótica e iniciam (interrompem a dormência) e aumentam as taxas de germinação de sementes. As giberelinas também estão envolvidas em processos como gravitropismo e floração.
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Kinetin suitable for plant cell culture, crystalline
Sigma-Aldrich
K0753
Kinetin
Zeatin BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Sigma-Aldrich
Z0164
Zeatin
Poplar MYB transcription factor PtrMYB012 and its Arabidopsis AtGAMYB orthologs are differentially repressed by the Arabidopsis miR159 family
Kim MH, et al.
Tree physiology, 38(6), 801-812 (2017)
Asymmetric gibberellin signaling regulates vacuolar trafficking of PIN auxin transporters during root gravitropism
Lofke C, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110, 3627-3632 (2013)
Gibberellic acid in plant: still a mystery unresolved
Gupta R and Chakrabarty, SK
Plant signaling & behavior, 8(9), e25504-e25504 (2013)
Effect of GA-sensitivity on wheat early vigor and yield components under deep sowing
Amram A, et al.
Frontiers in Plant Science, 6, 487-487 (2015)
ICE 1 and ZOU determine the depth of primary seed dormancy in Arabidopsis independently of their role in endosperm development
MacGregor DR, et al.
The Plant Journal, 98(2), 277-290 (2019)