Documentos Principais
90769
Supelco
(+)-Abscisic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid, ABA, Dormin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
264.32
Beilstein:
2698956
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 415±10°, c = 0.1 in ethanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
chave InChI
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Plant hormone and growth regulator that is involved in several physiological mechanisms including seed dormancy, leaf abscission, stomatal movement, and plant stress responses. Through complex interactions with several intracellular signaling systems, it can regulate the expression of hundreds of plant genes.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)