5.30339
(+)-Abscisic Acid
≥98% (HPLC), powder, growth regulator, Calbiochem
Sinônimo(s):
(+)-Abscisic Acid, (+)-cis,trans-Abscisic Acid, S-ABA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(+)-Abscisic Acid,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1(C(CC(=O)C=C1C)(C)C)\C=C\C(=C/C(=O)O)\C
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
chave InChI
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
PYR/PYL/RCAR
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Cutler, S.R., et al. 2010. Annu Rev Plant Biol.61, 651.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3