Z0876
trans-Zeatin
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥97%
Sinônimo(s):
6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine, N6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-buten-1-yl)adenine
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97%
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
chave InChI
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a media supplement for the isolation and culture of pretransitional and transitional embryos
- as a culture media supplement for incubating alginate strip culture
- as a growth regulator in modified basal Murashige and Skoog medium
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?