Z0375
trans-Zeatin-riboside
~95%
Sinônimo(s):
9-(β-D-Ribofuranosyl)-trans-zeatin, N6-(trans-4-Hydroxy-3-methyl-2-buten-1-yl)adenosine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
~95%
Formulário
powder
solubilidade
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H21N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h2,6-7,9,11-12,15,21-24H,3-5H2,1H3,(H,16,17,18)/b8-2+/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
chave InChI
GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?