M5519
Meio basal de Murashige e Skoog
powder, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Meio basal de MS
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O meio de Murashige e Skoog é um meio de crescimento de cultura de tecidos vegetais amplamente usado. O meio basal de MS contém macronutrientes que incluem altos níveis de nitrato e aditivos orgânicos, como ágar, açúcares, vitaminas e reguladores do crescimento. Importantes reguladores do crescimento frequentemente adicionados no MS incluem IAA (auxina/morfógeno) e a cinetina (citocinina/promotor de divisão celular).
Aplicação
O meio de Murashige e Skoog foi usado em meio de cultura de tecidos vegetais para estudo de transformação vegetal.
Variante da fórmula
Contém os macro e micronutrientes e vitaminas descritos por Murashige e Skoog (1962).
Formulação de meio
Formulação de meio
Quantidade
Formulado para conter 4,4 gramas de pó por litro de meio.
Nota de preparo
O meio de Murashige e Skoog pode ser reconstituído a partir de um pó ou pela combinação de produtos que são componentes importantes do meio de MS completo, como misturas de macronutrientes e misturas de vitaminas. O meio de Murashige e Skoog (M5519) contém os micronutrientes e vitaminas da formulação clássica original. Ele pode ser suplementado com sacarose, ágar, auxinas (IAA) e citocinas (cinetina) para gerar um meio de crescimento completo para cultura de tecidos vegetais.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Suji Somasundaram et al.
Plant & cell physiology, 61(7), 1321-1334 (2020-05-08)
HKT1;5 loci/alleles are important determinants of crop salinity tolerance. HKT1;5s encode plasmalemma-localized Na+ transporters, which move xylem Na+ into xylem parenchyma cells, reducing shoot Na+ accumulation. Allelic variation in rice OsHKT1;5 sequence in specific landraces (Nona Bokra OsHKT1;5-NB/Nipponbare OsHKT1;5-Ni) correlates
M Guan et al.
Journal of experimental botany, 66(1), 203-212 (2014-10-16)
Nitrogen (N) remobilization from reserves to sinks is essential for seedling establishment and seed production. Cytosolic glutamine synthetase (GS1) is up-regulated during both seed germination and seed filling in plants. However, the specific roles of the individual GS1 isogenes with
Ajay Kumar et al.
BMC genomics, 13, 597-597 (2012-11-07)
Development of a high quality reference sequence is a daunting task in crops like wheat with large (~17Gb), highly repetitive (>80%) and polyploid genome. To achieve complete sequence assembly of such genomes, development of a high quality physical map is
In vitro assay for ABA 8'-hydroxylase: implications for improved assays for cytochrome P450 enzymes.
Joan E Krochko et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 773, 113-134 (2011-09-08)
In vitro assays for cytochrome P450 enzymes developed from plant-derived microsomal extracts have not been used extensively for the characterization and quantification of enzyme activities in plant tissues. We describe here an in vitro assay for abscisic acid (ABA) 8'-hydroxylase
Amr R A Kataya et al.
PloS one, 12(7), e0180478-e0180478 (2017-07-06)
Eukaryotic protein phosphatase 4 (PP4) is a PP2A-type protein phosphatase that is part of a conserved complex with regulatory factors PSY2 and PP4R2. Various lines of Arabidopsis thaliana with mutated PP4 subunit genes were constructed to study the so far