Documentos Principais
S0389
Sigma-Aldrich
Sacarose
for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
α α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α α-D-glicopiranosil β-D-frutofuranosídeo, ββ-D-frutofuranosil-α-D-glicopiranosídeo, D(+)-sacarose, Açúcar
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
Beilstein:
90825
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
fonte biológica
sugar cane
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
crystals
técnica(s)
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
electron microscopy: suitable
enzyme immunoassay: suitable
gas chromatography (GC): suitable
immunohistochemistry: suitable
Impurezas
≤0.1% free glucose
cor
white
faixa de pH útil
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
pf
185-187 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 50 g + 50 mL
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Absorção
≤0.15 at 280 at 50%
≤0.20 at 260 at 50%
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
agriculture
agriculture
life science and biopharma
metabolomics
sample preservation
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
chave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descrição geral
A sacarose, um dissacarídeo composto de glicose e frutose, serve como fonte de energia em vários processos biológicos. Na biologia celular, a sacarose age como um crioprotetor, preservando a viabilidade celular durante o congelamento e o descongelamento. Ela também é adicionada como um suplemento no meio de cultura, auxiliando na manutenção do equilíbrio osmótico e no aumento da sobrevida celular. Na biologia molecular, a sacarose é crucial em soluções de gradiente para purificação de DNA e RNA e em centrifugação de densidade para separação de organelas.
Aplicação
A sacarose foi usada:
  • para realizar a crioproteção de tecidos renais
  • como um componente do meio de germinação sólido para germinar grãos de pólen no
  • teste de cloreto de trifenil-tetrazólio (TTC) para verificar a viabilidade dos grãos de pólen
  • na crioproteção de tecidos cerebrais fixados para imuno-histoquímica
Ações bioquímicas/fisiológicas
A sacarose é usada como molécula de transporte e armazenamento na maioria das plantas devido à sua reatividade química limitada. Ela pode ser usada para preparar gradientes de densidade para a separação de células/organelas. A sacarose pode ser usada como suplemento nos meios de cultura de plantas, insetos e bactérias. Além disso, a sacarose também pode ser usada em vários ensaios enzimáticos.
Características e benefícios
  • Ideal para pesquisa em biologia molecular, biologia celular e bioquímica
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
  • Testado para DNase, RNase e proteases
  • Sacarose de grau de biologia molecular, proveniente da cana-de-açúcar
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de polissacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Sacarose EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Sacarose
Sacarose Meets ACS Specifications GR ACS
Sigma-Aldrich
SX1075
Sacarose
Sucrose solution NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
Supelco
721891
Sucrose solution
Sacarose Grade I, ≥99% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5390
Sacarose
Sacarose for biochem. Reag. Ph Eur
Millipore
1.07687
Sacarose
Sacarose ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5391
Sacarose
Sacarose EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.07653
Sacarose
William J Armour et al.
The Plant cell, 27(9), 2484-2500 (2015-08-25)
Lobe development in the epidermal pavement cells of Arabidopsis thaliana cotyledons and leaves is thought to take place via tip-like growth on the concave side of lobes driven by localized concentrations of actin filaments and associated proteins, with a predicted
Jemma Victoria Walker et al.
Nature communications, 10(1), 3596-3596 (2019-08-11)
Stem cells (SCs) receive inductive cues from the surrounding microenvironment and cells. Limited molecular evidence has connected tissue-specific mesenchymal stem cells (MSCs) with mesenchymal transit amplifying cells (MTACs). Using mouse incisor as the model, we discover a population of MSCs
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor
Julia B Cordero et al.
The EMBO journal, 33(13), 1474-1491 (2014-05-03)
The non-receptor tyrosine kinase c-Src, hereafter referred to as Src, is overexpressed or activated in multiple human malignancies. There has been much speculation about the functional role of Src in colorectal cancer (CRC), with Src amplification and potential activating mutations
Protocolos
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.