Documentos Principais
573113
Millipore
Sacarose
Molecular Biology Grade
Sinônimo(s):
α α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α α-D-glicopiranosil β-D-frutofuranosídeo, ββ-D-frutofuranosil-α-D-glicopiranosídeo, D(+)-sacarose, Açúcar
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
Beilstein:
90825
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pf
185-187 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
absorção
≤0.100 at 280 nm
≤0.120 at 260 nm
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
chave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descrição geral
Molecular biology reagent.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Sacarose suitable for microbiology
Millipore
1.07651
Sacarose
Sacarose ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
S1888
Sacarose
Sacarose suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
Millipore
84100
Sacarose
Sacarose puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Sigma-Aldrich
16104
Sacarose
Sacarose ACS reagent
Sigma-Aldrich
S5016
Sacarose
D-(−)-Frutose ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F0127
D-(−)-Frutose