Documentos Principais
721891
Supelco
Sucrose solution
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Peso molecular:
342.30
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.12
grau
NMR reference standard
Nível de qualidade
composição
DSS, 0.5 mM
sodium azide, 2 mM
concentração
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
3 mm × 8 in.
formato
single component solution
Quantidade
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sacarose EMPROVE® Bio, Ph. Eur., BP, NF, JP
SAFC
1.07654
Sacarose
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells