Documentos Principais
A7921
Sigma-Aldrich
Ágar
suitable for plant cell culture, powder
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Fórmula linear:
(C12H18O9)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
50405901
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.21
fonte biológica
algae (Rhodophyceae)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
temperatura de transição
congealing temperature 30-35 °C
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrição geral
O ágar contém agarose e agaropectina, com a agarose sendo o principal heteropolissacarídeo gelificante. A agarose contém β-d-galactose e 3,6-anidro-α-l-galactose, ligadas por ligações glicosídicas β(1-4) chamadas neoagarobiose. Também possui agarobiose com as mesmas unidades dissacarídicas com ligações α(1-3). A principal fonte de ágar é a parede celular de algas marinhas da família Rhodophyceae.
Aplicação
O ágar foi usado como um componente do EDMm (versão modificada do meio basal de Eucalyptus dunnii (EDM)) para o desenvolvimento de brotos de clones de Eucalyptus dunnii. Ele também foi usado como um componente do meio Murashige e Skoog para a cultura in vitro da cepa TC09 de Cladosporium sphaerospermum.
O ágar foi usado como um componente
  • do meio de regeneração B5 de Gamborg
  • do meio de Murashige e skoog (MS) para a germinação de sementes de turra de Hypericum triquetrifolium
  • em meio indutor de brotos e de pré-tratamento com ácido acético e naftaleno para regeneração de mudas de Arabidopsis thaliana
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ágar é usado principalmente como meio de cultura sólido de crescimento microbiano. É usado na faixa de 0,5% a 1,0% (p/v) para solidificar meios de cultura de tecido vegetal. É essencial para o desenvolvimento de raiz in vitro.
Outras notas
Purificado para pesquisa e cultura de protoplastos.
Nota de preparo
Concentração de trabalho típica: 6-12 g/l.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Ágar Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sigma-Aldrich
A6686
Ágar
Ágar Noble
Sigma-Aldrich
A5431
Ágar Noble
Ágar suitable for microbiology
Millipore
05039
Ágar
Gelzan™ CM Gelrite®
Sigma-Aldrich
G1910
Gelzan CM
Ágar suitable for microbiology
Millipore
05038
Ágar
Plant Tissue Culture, Development, and Biotechnology, 21(11), 1577-1577 (2011)
AGAR DOES NOT AFFECT IN VITRO RHIZOGENESIS AND EX VITRO ACCLIMATIZATION OF Handroanthus chrysotrichus
Rabaiolli SMS, et al.
CERNE, 23(2), 185-192 (2017)
Thidiazuron induced micropropagation of Hypericum triquetrifolium Turra
Oluk, E and Orhan, Serpil
African Journal of Biotechnology, 8(15), 771-777 (2009)
A new transformation-regeneration procedure in the model legume Lotus japonicus: root explants as a source of large numbers of cells susceptible to Agrobacterium-mediated transformation
Lombari P, et al.
Plant Cell Reports, 21(8), 771-777 (2003)
Bety Shiue de Hsie et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 198, 111577-111577 (2019-08-04)
Lippia rotundifolia Cham. is in the family Verbenaceae and is endemic to the Cerrado. This species is aromatic and characterized by the presence of glandular trichomes on its leaves that are rich in monoterpenes. The objective of this study was