Documentos Principais
A5431
Sigma-Aldrich
Ágar Noble
Sinônimo(s):
Ágar, Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Fórmula linear:
(C12H18O9)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
50405901
NACRES:
NA.75
Formulário
powder
Nível de qualidade
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrição geral
O ágar Noble, também conhecido como ágar ou ágar-ágar, é um hidrocoloide gelificante extraído de algas marinhas, como Gelidium e Gracilaria. Sua estrutura contém unidades repetidas de D-galactose e 3,6-anidro-L-galactose, com poucas diferenças, além de um teor residual baixo de éster sulfato. Agarose e agaropectina são os principais componentes do ágar. O ágar Noble é usado principalmente como suplemento alimentar humano e animal. Além disso, também é usado em setores industriais para o preparo de meios microbiológicos sólidos.
Aplicação
O ágar Noble foi usado como um componente do meio de crescimento para as linhagens celulares de câncer de ovário seroso de alto grau (HGSOC) para ensaio de colônia em ágar mole. Ele também foi usado como um componente de meio para cultivar bactérias anaeróbias Bacteroides thetaitaomicron
O ágar Noble foi usado para fazer placas de gel de ágar que funcionam como material padrão de suporte sólido:
  • para cultivar esferoides tumorais
  • no método de ensaio em lisoplaca de Osserman e Lawlor para medir a concentração de lisozimas em clara de ovo ou plasma
  • como componente do meio BG11 para cultivar cepas de Scenedesmus obtusiusculus
Originalmente desenvolvido para uso no ágar de citrato de cianeto de Noble.
Nota de preparo
Adicionalmente purificado a partir de ágar bacteriológico com lavagens específicas cuidadosas.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ágar suitable for microbiology
Millipore
05038
Ágar
Ágar suitable for microbiology
Millipore
05039
Ágar
Ágar powder, suitable for microbiology
Millipore
05040
Ágar
Ágar Suitable for inclusion in culture media.
Millipore
12177
Ágar
Ágar Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sigma-Aldrich
A6686
Ágar
Ágar granulated, purified and free from inhibitors, suitable for microbiology
Millipore
1.01614
Ágar
Agar and agarose biotechnological applications
Armisen R
Hydrobiologia, 157-166 (1991)
Agar
Food Gels, 1-51 (1990)
Effect of restricted preen-gland access on maternal self maintenance and reproductive investment in mallards
Giraudeau M, et al.
PLoS ONE, 5(10), e13555-e13555 (2010)
Mourad Sabri et al.
Infection and immunity, 77(3), 1155-1164 (2008-12-24)
Roles of the ZnuACB and ZupT transporters were assessed in Escherichia coli K-12 and uropathogenic E. coli (UPEC) CFT073. K-12 and CFT073 Deltaznu DeltazupT mutants demonstrated decreased (65)Zn(2+) uptake and growth in minimal medium. CFT073Deltaznu demonstrated an intermediate decrease of
Autophagy correlates with the therapeutic responsiveness of malignant pleural mesothelioma in 3D models
Barbone D, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0134825-e0134825 (2015)