1.01614
Ágar
granulated, purified and free from inhibitors, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
algae
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 1 kg
pH
6.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
90 °C
solubilidade
slightly soluble 20 g/L
densidade volumétrica
550 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Mais seguros - redução significativa da inalação de substâncias tóxicas e alergênicas, resultando em menos respostas alérgicas. Menos contaminação das ferramentas de trabalho e do ambiente
- Preciso – sem separação de componentes e sem aglomeração, mesmo em condições úmidas ou quentes, o que garante um produto uniforme com maior precisão de desempenho
- Rápido – dissolução rápida e uniforme em água
- Mais fácil – manuseio e pesagem mais fáceis devido às melhores propriedades de fluxo
- Confiável – a distribuição homogênea dos ingredientes garante alta reprodutibilidade, mesmo que sejam utilizadas apenas pequenas quantidades.
Ligação
Nota de análise
Aspecto (descrição): grânulos
Identidade (NIR): passa no teste
Identidade (teste de iodo): passa no teste
Identidade (ponto de solidificação): passa no teste
Identidade (teste de turbidez): passa no teste
Ponto de solidificação: 32-36 °C
Ca (cálcio): ≤ 0,5%
Mg (magnésio): ≤ 0,1%
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 6%
Perda na secagem (105 °C, 4 h): ≤ 12%
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): passa no teste
Crescimento (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): passa no teste
Crescimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): passa no teste
Crescimento (Shigella sonnei ATCC 29930 (WDCM 00127)): passa no teste
Crescimento (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): passa no teste
Crescimento (Streptococcus equinus DSM 20062): passa no teste
Crescimento (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301): passa no teste
Crescimento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): passa no teste
Adequação para microbiologia: passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1