Documentos Principais
01916
Millipore
Ágar
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Fórmula linear:
(C12H18O9)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
perda
≤10% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
pf
85-89 °C
temperatura de transição
gel point 34-36 °C
força do gel
≥800 g/cm2Nikkan, after autoclaving
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤2.75%
traços de cátion
Ca: ≤500 ppm
Mg: ≤200 ppm
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Aplicação
This agar is a mxture of Gelidium agar and a small amount of Gracilaria agar. It gives a very clear gel and shows the same good charakteristics as the typical pure Gelidium agar.
Nota de análise
Toxic substances: absence
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)