52062
LB-Agar, high salt
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Luria Bertani Agar, high salt
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
sodium chloride, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)