Documentos Principais
L3022
Sigma-Aldrich
Caldo LB (Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.
Sinônimo(s):
Caldo de Lennox, Caldo de Luria Bertani
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.85
grau
Molecular Biology
for molecular biology
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
composição
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2% solution)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
Lennox LB é um meio de crescimento microbiano altamente recomendado usado para o cultivo de E. coli. Esse caldo microbiano rico em nutrientes contém peptídeos, aminoácidos e carboidratos em uma formulação com baixo teor de sal.
Aplicação
Adequado para cultivo não seletivo de cepas de E. coli para clonagem, produção de plasmídeos de DNA e produção de proteínas recombinantes. Também adequado para cultivo seletivo se os antibióticos adequados forem adicionados, inclusive os que requerem condições de baixo teor de sal, como Zeocin®.
O caldo Luria é usado para manter e propagar Escherichia coli. A E. coli cresce mais rapidamente no caldo Luria porque a triptona e a levedura fornecem os fatores de crescimento essenciais que normalmente a E. coli precisaria sintetizar. O caldo Luria também contém eletrólitos essenciais para transporte e equilíbrio osmótico, devido ao componente NaCl.
Ele foi usado para ressuspensão de frações celulares de T. pyriformis em um estudo sobre o fracionamento de extratos celulares de Trimastix.
Características e benefícios
O pó de Lennox LB fornece:
  • Uma embalagem pequena prática para eliminar a necessidade de pesagem
  • Escalonamento fácil usando tamanhos de embalagem maiores
  • Uma alternativa econômica ao líquido
  • Formulação padrão
Nota de preparo
1. Suspenda 20 g em 1 l de água destilada.
2. Autoclave por 15 minutos a 121 °C.
Para preparar o caldo L de Lennox: Adicione 1 g de glicose e siga as instruções de preparo acima.
Para preparar o meio de Enquist e Sternberg: Adicione de forma asséptica 10 ml de sulfato de magnésio 1 M estéril após a autoclavagem.
Informações legais
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
LB Broth GranuCult® plus, granular, pack of 500 g or 5 kg, for Escherichia coli
Millipore
1.10285
LB Broth
LB agar, Miller Microbiologically tested
Supelco
L3027
LB agar, Miller
LB Broth NutriSelect® Plus, High salt, powder, pack of 500 g or 2.5 kg, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Millipore
51208
LB Broth
Terrific Broth Liquid microbial growth medium
Sigma-Aldrich
T5574
Terrific Broth
LB Broth NutriSelect® Plus, from non-animal source(Vegitone), powder, pkg of 500 g, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Millipore
28713
LB Broth
Margot Doberva et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1152-1152 (2017-07-12)
Quorum sensing (QS) is a density-dependent mechanism allowing bacteria to synchronize their physiological activities, mediated by a wide range of signaling molecules including
J Benavente et al.
International journal of biological macromolecules, 103, 758-763 (2017-05-27)
The preparation of silver nanoparticles (AgNPs) and their incorporation into the structure of a regenerated cellulose membrane by dip coating is presented. Morphological characterization of the AgNPs (average diameter of 20±2nm) was carried out by SEM/TEM, while elastic, electrical and
Cheyann Lee Wetteland et al.
Acta biomaterialia, 35, 341-356 (2016-03-01)
This article reports the quantitative relationship between the concentration of magnesium oxide (MgO) nanoparticles and its distinct biological activities towards mammalian cells and infectious bacteria for the first time. The effects of MgO nanoparticles on the viability of bone marrow
Francisco Dávila et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 6) (2018-02-16)
Bacteria can damage sperm and thus reduce the reproductive success of both males and females; selection should therefore favour the evolution of antimicrobial protection. Eusocial hymenopterans might be particularly affected by such bacterial infections because of their mating ecology. In
Zuzana Zubáčová et al.
PloS one, 8(3), e55417-e55417 (2013-03-22)
All eukaryotic organisms contain mitochondria or organelles that evolved from the same endosymbiotic event like classical mitochondria. Organisms inhabiting low oxygen environments often contain mitochondrial derivates known as hydrogenosomes, mitosomes or neutrally as mitochondrion-like organelles. The detailed investigation has shown