Documentos Principais
1.10660
Millipore
Ágar MRS GranuCult® prime (de MAN, ROGOSA e SHARPE)
according to ISO 15214, for Lactobacillus spp., suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Agar Lactobacillus, Meio seletivo de Lactobacillus, Ágar Lactobacillus de acordo com DeMan, Rogosa e Sharpe, Ágar Deman, Rogosa, Sharpe
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
according to ISO 15214
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
5.5-5.9 (25 °C, 66.24 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
68.2 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Lactobacillus spp.
Descrição geral
O ágar GranuCult® prime MRS (de MAN, ROGOSA e SHARPE) é um meio seletivo para Lactobacillus. Esse meio contém polissorbato, acetato, magnésio e manganês, que atuam como fatores de crescimento especiais para lactobacilos, bem como uma rica base de nutrientes. Como o meio apresenta um baixo grau de seletividade, ele pode apoiar o crescimento de espécies de Pediococcus e Leuconostoc e outras bactérias secundárias.
Aplicação
O ágar GranuCult® prime MRS é adequado para isolamento, enumeração e cultivo de Lactobacillus spp. e outras bactérias mesófilas de ácido láctico de todos os tipos de materiais.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): marrom
valor de pH (25 °C): 5,6-5,8
Comportamento de solidificação (2 h, 45 °C): líquido
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)):
Inóculo no meio de referência (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM 00015)):
Inóculo no meio de referência (Lactobacillus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)):
Inóculo no meio de referência (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM 00158)):
Inóculo no meio de referência (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)):
Contagem de colônias (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)):
Contagem de colônias (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM 00015)):
Contagem de colônias (Lactobacillus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)):
Contagem de colônias (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM 00158)):
Contagem de colônias (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)):
Recuperação no meio de teste (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM 00015)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Lactobacillus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM 00158)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)): ≥ 70%
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): inibição total
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): inibição total
Crescimento (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): inibição total
Crescimento (Bifidobacterium bifidum ATCC 11863): crescimento bom
Incubação: 72 ± 3 horas a 30 ± 1 °C aeróbios; Bifidobacterium anaeróbios
Uma taxa de recuperação de 70% é equivalente a um valor de produtividade de 0,7.
As contagens de colônias indicadas resultam da soma de uma determinação tripla.
Meios de referência: Ágar MRS
Outras notas
  • Não use meio aglomerado ou descolorido.
  • O meio preparado é transparente e marrom.
  • As placas preparadas podem ser armazenadas entre +2 °C e + 8 °C °C no escuro e protegidas contra evaporação por até 14 dias.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Joanna Teichert et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-26)
Color is important for the consumer when making a purchase decision. Mare's milk and, thus, fermented mare's milk is little known to consumers. Thus, it is worth presenting research showing the extent of color change during the production and storage
Emrah Gungor et al.
Poultry science, 99(1), 471-478 (2020-05-18)
This study was conducted to investigate the effect of dietary raw sour cherry kernel (RC) or fermented sour cherry kernel (FC) on apparent digestibility, ileal morphology, and caecal microflora in broiler chickens. Raw sour cherry kernel was fermented by Aspergillus