Documentos Principais
1.16000
Millipore
Ágar extrato de levedura glicose cloranfenicol FIL-IDF GranuCult® plus
for yeasts, for molds, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar YGC, Ágar extrato de levedura glicose cloranfenicol
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
yellow-brown
pH
6.6 (25 °C, 40 g/L in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
O ágar GranuCult® Plus YGC é um ágar seletivo usado para isolar leveduras e bolores do leite e produtos lácteos. O meio de cultura contém cloranfenicol para suprimir a flora bacteriana acompanhante. Ao contrário de outros meios de cultura semelhantes com antibióticos (por exemplo, ágar de levedura de glicose oxitetraciclina), tem a vantagem de ser totalmente compatível com autoclave. Depois de preparado, permanece estável por muito tempo, pelo menos 4 meses.
Aplicação
O ágar GranuCult® plus YGC é adequado para ágar seletivo para isolamento e contagem de leveduras e bolores em leite e produtos lácteos.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (cor): marrom-amarelado
valor de pH (25 °C): 6,4-6,8
Recuperação no meio de teste (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 0,01%
Recuperação no meio de teste (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≤ 0,01%
Recuperação no meio de teste (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 0,01%
Crescimento (Geotrichum candidum DSM 1240): bom a muito bom
Crescimento (Penicillium commune ATCC 10428): bom a muito bom
Crescimento (Aspergillus brasiliensis (anteriormente conhecido como A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): bom a muito bom
Incubação: 5 dias; 28 °C; aeróbia
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3