Documentos Principais
1.10266
Millipore
Caldo de lauril sulfato primário GranuCult®
according to ISO 4831, ISO 7251, FDA-BAM, suitable for microbiology, for Escherichia coli
Sinônimo(s):
Caldo de lauril sulfato (granulado), Meio seletivo para coliformes
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
SMWWPart 9221
FDA-BAM
GB 4789.38-2012
ISO 7251
according to ISO 4831
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
6.8 (35.5 g/L in H2O)
6.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Escherichia coli
Descrição geral
O caldo GranuCult® Prime de lauril sulfato (de acordo com a ISO 4831, ISO 7251 e FDA-BAM) é usado para enriquecer e detectar seletivamente coliformes de alimentos e ração animal, água e outros materiais. A alta qualidade dos nutrientes e a presença do tampão fosfato garantem o rápido crescimento e o aumento da produção de gás até mesmo das bactérias coliformes que "fermentam lentamente a lactose". A formação de gás pode ser detectada com o uso de tubos de Durham. O lauril sulfato inibe o crescimento de bactérias indesejáveis.
Aplicação
O caldo GranuCult® Prime de lauril sulfato é adequado para o enriquecimento seletivo e a detecção presuntiva de bactérias coliformes de alimentos e ração animal, água e outros materiais.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Ligação
Substitui: 1.10266.5007
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): marrom-amarelado
valor de pH (25 °C): 6,6-7,0
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): > 10⁴
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): > 10⁴
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Crescimento (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): nenhum
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): nenhum
Gás (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gás (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gás (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Gás (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gás (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Incubação:
Escherichia coli: 24 ± 2 horas a 30 ± 1 °C e paralelo 24 ± 2 horas a 37 ± 1 °C
Citrobacter: 24 ± 2 horas a 30 ± 1 °C
Enterococcus faecalis: 48 ± 2 horas a 30 ± 1 °C e paralelo 48 ± 2 horas a 37 ± 1 °C
Outras notas
  • O meio preparado é límpido e marrom-amarelado
  • Armazene o meio preparado em recipientes com tampa de rosca a uma temperatura entre 2 °C e 8 °C, no escuro e por até um mês
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2