Key Documents
1.11277
Millipore
m-ENDO agar LES
GranuCult® plus, APHA, suitable for microbiology, for coliforms
Sinônimo(s):
Meio endo modificado, Ágar seletivo para coliformes
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place.)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
dark violet
pH
7.0-7.4 (25 °C in H2O, ready-to-use solution; after autoclaving)
solubilidade
51 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
coliforms
Descrição geral
O ágar m-ENDO LES (Estação Experimental Lawrence) é um meio recomendado para a enumeração de coliformes em água usada no procedimento de filtro de membrana de coliformes totais padrão. A Associação Americana de Saúde Pública (APHA) recomenda o ágar m-Endo em filtração de membrana de coliformes totais padrão para testes de água potável e efluentes. Ele segue o procedimento do filtro de membrana de duas etapas usando o caldo lauril sulfato como um enriquecimento preliminar, resultando em contagens mais altas de coliformes. As peptonas no meio são uma fonte de carbono, nitrogênio, vitaminas e minerais. O extrato de levedura fornece vitaminas do complexo B, que estimulam o crescimento bacteriano. A lactose é um carboidrato. Os fosfatos são agentes de tamponamento. O cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico do meio. Desoxicolato de sódio e lauril sulfato de sódio são adicionados para inibir o crescimento da flora acompanhante. A pararosanilina (Fucsina) é um indicador. Sulfito de sódio é adicionado para descolorir a solução básica de fucsina. O ágar é o agente solidificante. As colônias positivas para lactose são coloridas em vermelho devido à liberação de fucsina do composto fucsina-sulfito. As colônias de E. coli desenvolvem um brilho metálico devido à produção de aldeídos com a rápida fermentação da lactose. Bactérias não fermentadoras de lactose aparecem como colônias claras e incolores.
Aplicação
O ágar m-ENDO LES é adequado para a enumeração de coliformes em água usando uma técnica de filtração por membrana de duas etapas.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente a turvo
Aspecto (cor): vermelho
valor de pH (25 °C): 7,0-7,4
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bom a muito bom
Crescimento (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): bom a muito bom
Crescimento (Proteus mirabilis ATCC 14273): bom a muito bom
Crescimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ausente
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ausente a baixo
Cor da colônia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): vermelha
Cor da colônia (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): vermelha
Cor da colônia (Proteus mirabilis ATCC 14273): avermelhada/vermelha
Brilho metálico (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Brilho metálico (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): +
Brilho metálico (Proteus mirabilis ATCC 14273): -
Incubação: 24 h; 35 °C; aeróbia.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Plate Count Agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
70152
Plate Count Agar