Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
1.04367
Supelco
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, EMSURE®
Sinônimo(s):
Hexano, n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-777-6
NACRES:
NB.21
Nome do produto
n-Hexano, for analysis EMSURE® ACS
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
potência
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% Water
≤0.01% Aromatics (as benzene)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.50 cSt(20 °C)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
O n-hexano é usado:
  • como um solvente de lavagem para microcápsulas.
  • em meio de reação durante polimerizações como diluente para tintas de secagem rápida, tintas de impressão e adesivos.
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Hexano ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
Hexano
Hexanes for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07060
Hexanes
Hexano OmniSolv®
Supelco
HX0295
Hexano
Hexano Meets ACS Specifications GR ACS
Supelco
HX0302
Hexano
Hexano puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
Hexano
Hexano analytical standard
Supelco
52750
Hexano