Key Documents
HX0295
Supelco
Hexane
≥95.0% (n-hexane basis), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-777-6
product name
Hexano, OmniSolv®
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥95.0% (n-hexane basis)
forma
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
pb
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
HX0295P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (n-hexane)95% minBoiling range66.1-69.4°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.20AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU maxUV Cut-off195nm maxWater (H2O)0.01% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
n-Hexano hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.04369
n-Hexano
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
n-Hexano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04371
n-Hexano
Hexano puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
Hexano
Hexano ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
Hexano