Documentos Principais
650552
Sigma-Aldrich
Hexano
≥95%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, suitable for EPA 1613, EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
Nome do produto
Hexano, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
grau
HPLC Plus
for residue analysis
Agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
resíduo de evaporação
<0.0001%
resíduo halogenado
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble(lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.50
λ: 210 nm Amax: 0.20
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 250 nm Amax: 0.01
λ: 280-400 nm Amax: 0.005
adequação
suitable for residue analysis
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O hexano (n-hexano) é um alcano que pode ser obtido a partir do petróleo por destilação. Ele também pode ser produzido por eletrólise de uma solução de butirato de potássio. Ele é amplamente utilizado como solvente orgânico para dissolver e isolar gorduras e óleos. Suas propriedades termodinâmicas e cinéticas de decomposição térmica foram estudada em diversas temperaturas. A isomerização e a aromatização de n-hexano catalisadas por platina suportada em zeólita foram estudadas. Sua remoção de fluxos de ar contaminados com hexano foi estudada usando um biorreator de fase de vapor (VPBR) imobilizado com uma cepa de Aspergillus niger degradadora de hexano. O metabolismo do n-hexano forma 2,5-hexanodiona (2,5-HD), que se acredita induzir a neurotoxicidade.
Aplicação
Adequado para HPLC, espectrofotometria, testes ambientais
O hexano pode ser usado nos seguintes estudos:
  • Preparo de cadeias de copolímero de enxerto de poli-(dimetilsiloxano)-g-poli(metacrilato de metila).
  • Caracterização por GC/MS de óleos essenciais isolados de várias origens.
  • Como solvente no preparo de amostras e padrões em estudos cromatográficos.
  • Para extrair gossipol livre e total em combinação com acetona de flocos de algodão.
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Hexano hypergrade for LC-MS LiChrosolv&#174;
Supelco
1.03701
Hexano
n-Hexano for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.04391
n-Hexano
Covalent binding of a neurotoxic n-hexane metabolite: conversion of primary amines to substituted pyrrole adducts by 2,5-hexanedione.
A P DeCaprio et al.
Toxicology and applied pharmacology, 65(3), 440-450 (1982-09-30)
The thermal decomposition of n-hexane.
Ebert KH, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 15(5), 475-502 (1983)
Thermodynamic properties of n-hexane.
Grigoryev BA, et al.
International Journal of Thermophysics, 9(3), 439-452 (1988)
Reforming of hexane with Pt/zeolite catalysts.
Dai LX, et al.
Catalysis Letters, 45(1-2), 107-112 (1997)
VOCs removal from waste gases: gas-phase bioreactor for the abatement of hexane by Aspergillus niger.
Spigno G, et al.
Chemical Engineering Science, 58(3), 739-746 (2003)