Documentos Principais
34859
Sigma-Aldrich
Hexano
≥97.0% (GC), suitable for HPLC, suitable for EPA 1613, EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
Nome do produto
Hexano, suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
grau
HPLC grade
Agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤0.0005%
transmitância
200 nm, ≥20%
225 nm, ≥80%
250 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Estudo comparativo dos métodos de cromatografia gasosa e líquida para a determinação de canabinoides e colesterol neutros e ácidos não tratados.: Esta pesquisa destaca o papel essencial do hexano na cromatografia gasosa e líquida para análise de misturas complexas em diagnósticos farmacêuticos e clínicos, demonstrando sua aplicação crítica em métodos analíticos de alta precisão (Czauderna et al., 2024).
  • Avaliação in vitro de antioxidante e in silício do potencial anti-β-lactamase dos extratos de Cylindrospermom alatosporum NR125682 e Loriellopsis cavenicola NR117881.: O presente estudo emprega hexano para extrair compostos bioativos com potencial atividade antioxidante e antibacteriana, demonstrando sua importância na nova pesquisa de descoberta de medicamentos e resistência antimicrobiana (Ikhane et al., 2024).
  • Exploração de fitoconstituintes redutores e estabilizantes no extrato de dracontium de Arisaema para a síntese efetiva de nanopartículas de prata e avaliação de suas propriedades antibacterianas e toxicológicas.: Demonstra o uso de hexano na síntese de nanopartículas, indicando sua utilidade na nanotecnologia e seu impacto no aumento das propriedades antibacterianas dos fitoconstituintes (Khattak et al., 2024).
  • Produção e caracterização físico-química do gel obtido no processo de fermentação da farinha de milho azul (Zea mays L.) com Colletotrichum gloeosporioides.: Concentra-se nas propriedades físico-químicas dos géis influenciados pela extração de hexano, pertinentes à ciência alimentar e à engenharia de materiais (Villarreal-Rodríguez et al., 2024).
  • Clonagem, expressão, caracterização e imobilização de uma Carboxilesterase recombinante da arquea halofílica, Halobacterium salinarum NCR-1.: Este estudo envolve hexano no processo de imobilização enzimática, destacando seu papel na melhora da estabilidade e atividade enzimática, crucial para aplicações biotecnológicas (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
Outras notas
Aviso importante
  • O artigo número 34859-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34859-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
  • O artigo número 34859-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 34859-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Tao-Tao Zhuang et al.
Nature nanotechnology, 15(3), 192-197 (2020-01-22)
Chirality-the property of an object wherein it is distinguishable from its mirror image-is of widespread interest in chemistry and biology1-6. Regioselective magnetization of one-dimensional semiconductors enables anisotropic magnetism at room temperature, as well as the manipulation of spin polarization-the properties
M A Nurseitova et al.
Journal of dairy science, 102(9), 7723-7733 (2019-07-01)
Milk fat adulteration is a common issue in Central Asia. To assess the current situation in the commercial milk market, 17 milk samples were checked for fatty acid (FA) and sterol profiles to detect potential adulteration using multivariate analysis. Analysis
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically