Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
270504
Sigma-Aldrich
Hexano
≥95%, suitable for UV/Vis spectroscopy and HPLC, suitable for EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
Nome do produto
Hexano, suitable for HPLC, ≥95%
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
<0.02% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
p.e.
69 °C (lit.)
69 °C
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Desenvolvimento e validação de um método de QuEChERS melhorado para a extração de compostos orgânicos semivoláteis (SVOCs) de solos complexos.: Este estudo apresenta um novo método QuEChERS utilizando hexano para a extração eficiente de SVOC de matrizes de solo complexas, demonstrando melhorias significativas nas taxas de recuperação e exatidão (Lou et al., 2023, Anal Methods).
  • Obtenção de ácidos graxos e compostos fenólicos da casca da castanha de caju colombiano (Anacardium occidentale) usando pirólise: para uma produção sustentável de biodiesel.: Esta pesquisa explora o uso de hexano no processo de pirólise para extrair compostos valiosos de cascas de castanha de caju, contribuindo para a produção sustentável de biodiesel (Cruz-Reina et al., 2023, Heliyon).
  • Isolamento, desenvolvimento e validação do método de HPTLC para a estimativa de betacaroteno da Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes.: O estudo introduz um método de cromatografia de alto desempenho em camada fina (HPTLC) que incorpora hexano para a quantificação precisa de betacaroteno em extratos vegetais, mostrando a sensibilidade e confiabilidade do método (Jain et al., 2023, Plant Physiol Biochem).
  • Engenharia de aditivos antissolvente para aumentar o desempenho e a estabilidade de células solares de perovskita de junção heterogênea utilizando pontos quânticos de grafeno amido-funcionalizados.: Este artigo discute a aplicação do hexano como antissolvente na fabricação de células solares de perovskita de alta eficiência, enfatizando o desempenho e a estabilidade aprimorados alcançados (Khorshidi et al., 2022, interfaces ACS Appl Mater).
  • Caracterização isotópica estável dos produtos do tabaco: Determinação da autenticidade sintética ou natural da nicotina.: Este estudo analítico emprega hexano no processo de preparação de amostras para a análise isotópica estável da nicotina, fornecendo um método robusto para distinguir entre fontes sintéticas e naturais (Han et al., 2023, Rapid Comun Mass Spectromm).
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Outras notas
Aviso importante
O artigo número 270504-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 270504-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
The detection of DNA adducts (risk factors for DNA damage). A method for genomic DNA, the results and some effects of nutritional intervention.
Howard JML.
Journal of Nutritional & Environmental Medicine, 12(1), 19-31 (2002)
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Artigos
Separation of Mephobarbital, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Protocolos
Following GB method for Vitamin A and Vitamin E as it is written with a 250 x 4.6 mm Ascentis® Express C30 column gives baseline resolution between the critical pair (gamma-, and beta-tocopherol; peaks 3 and 4).
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%