Documentos Principais
1.07060
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥99.7% (GC), ACS reagent, EMPARTA®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-777-6
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPARTA®
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
240 °C
potência
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.0-8.1 % (v/v)
Viscosidade cinemática
0.50 cSt(20 °C)
p.e.
69 °C/1013 hPa
pf
-94.3 °C
temperatura de transição
flash point -22 °C
densidade
0.66 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Hexane is a volatile organic solvent classified as a straight-chain neutral aliphatic hydrocarbon. It is derived from petroleum distillation and exhibits low solubility in water.
Aplicação
Hexane can be used as a:
  • Solvent in the isolation and purification process of quantum dots (QDs).
  • Solvent for the extraction of oil from crotalaria Juncea seeds.
  • Mobile phase solvent in the fractionation and elution process of the essential oil of O. viride during column chromatography.
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7