Documentos Principais
439185
Sigma-Aldrich
Mistura de isômeros de hexano
≥98.5%, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Hexanos, Iso-hexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
Nome do produto
Mistura de isômeros de hexano, suitable for HPLC, ≥98.5%
grau
HPLC grade
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥98.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
437 °F
Lim. expl.
7.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.020% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble(lit.)
densidade
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS specifications
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Hexanes for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.07060
Hexanes
Metanol suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
439193
Metanol
Hexano Laboratory Reagent, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
208752
Hexano
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)