208752
Hexano
≥95%, Laboratory Reagent, suitable for EPA 1613
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hexano, Laboratory Reagent, ≥95%
grau
Laboratory Reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1613
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.005% aromatics (as benzene)
≤0.015% (water)
resíduo de evaporação
≤0.0015%
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a solvent for the extraction of oil, wax, and fat.
- As a non-polar solvent in chromatographic applications for product separation and purification.
It is also used in the preparation of organolithium reagents because it cannot be easily deprotonated.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?