Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
1.04368
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Hexano, n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-777-6
NACRES:
NA.21
Nome do produto
n-Hexano, EMPLURA®
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
potência
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.005% Free acid (as acetic acid)
≤0.02% Water
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.50 cSt(20 °C)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A linha EMPLURA® é a nossa alternativa de baixo custo para qualidades de alta pureza. Com a linha EMPLURA, oferecemos uma série de solventes para diversas aplicações básicas em setores não regulados, para aplicações menos exigentes e para fins de trabalho preparatório em laboratórios e limpeza. Os solventes EMPLURA fornecem especificações adequadas com os parâmetros mais importantes.
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 95,0%
Identidade (IV): em conformidade
Ácido livre (como ácido acético): ≤ 0,005%
Densidade (d 20 °C/4 °C): 0,6590-0,6620
Substâncias prontamente carbonizáveis: em conformidade
Água: ≤ 0,02%
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Hexanes for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07060
Hexanes
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Heptano EMPLURA®
Supelco
1.04365
Heptano
Hexano Meets ACS Specifications GR ACS
Supelco
HX0302
Hexano