1.00795
Hexane
≥98% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hexano, for gas chromatography MS SupraSolv®
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
potência
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
GC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.50 cSt(20 °C)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Recommended for the analyses of:
- polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/F) in food and water samples
- polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food
Outras notas
Informações legais
coluna analítica
solvente
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C