28465-U
Coluna de GC capilar SLB®-5ms
L × I.D. 10 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
conformidade reg.
FDA LIB 4423
Parâmetros
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Valor beta
250
df
0.10 μm
técnica(s)
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
C × D.I.
10 m × 0.10 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
Código da USP: Esta coluna atende aos requisitos da G27 e G36 da USP.
Fase:
- Ligada e altamente reticulada
- Polímero de silfenileno praticamente equivalente em polaridade ao poli(difenil 5%/dimetilsiloxano 95%)
- ≤D.I. de 0,32 mm: -60 °C a 340 °C (isotérmica) ou 360 °C (programada)
- ≥D.I. de 0,53 mm: -60 °C a 330 °C (isotérmica) ou 340 °C (programada)
Outras notas
Informações legais
Aplicação
solvente
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Sigma-Aldrich presents an article about the analysis of melamine and related compounds in dog food with the use of more economical gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) instrumentation.
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Kerosene on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Analysis of Adulterated Lemon Essential Oil on the SLB-5ms
Rapid, easy, sensitive method for the anaysis of PAEs, using LLE and direct immersion SPME, demonstrated good accuracy, repeatability, linearity and LOQ.
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.