1.00789
Acetato de etila
for gas chromatography MS SupraSolv®
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
potência
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
GC/MS: suitable
Impurezas
≤0.02% Water
resíduo de evaporação
≤3.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
85.3 g/L
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Isolamento bioguiado de um novo sesquiterpeno de Artemisia cina com atividade anti-helmíntica contra larvas infeciosas de Hemonchus contortus L3.: Este estudo analisa o isolamento de compostos bioativos de Artemisia cina, demonstrando o uso de acetato de etila nos processos de extração e purificação. Esses achados podem inspirar os químicos em meio acadêmico a desenvolver novas técnicas de extração para produtos naturais (Arango-De la Pava et al., 2024).
- Propriedades atrativas e repelentes da planta Senna didymobotrya extraídas para Amblyomma variegatum e Rhipicephalus appendiculatus.: Este artigo detalha o uso de acetato de etila em compostos de extração da planta Senna, que são testados para propriedades de pesticidas, fornecendo informações sobre seu uso no fracionamento orientado por bioensaio (Kinyua et al., 2024).
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis