1.09623
Acetato de etila
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Etanoato de etila, éster acético, éster etílico, EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
for extraction
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
descrição
for analytical purposes
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
potência
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water
≤0.1% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.1% Methyl acetate (GC)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
85.3 g/L
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤500 ng/g
B: ≤20 ng/g
Ba: ≤100 ng/g
Ca: ≤500 ng/g
Cd: ≤50 ng/g
Co: ≤20 ng/g
Cr: ≤20 ng/g
Cu: ≤20 ng/g
Fe: ≤100 ng/g
Mg: ≤100 ng/g
Mn: ≤20 ng/g
Ni: ≤20 ng/g
Pb: ≤100 ng/g
Sn: ≤100 ng/g
Zn: ≤100 ng/g
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Investigação das atividades anti-crescimento, antirresistência e antivirulência de Schoepfita schreberi J.F. Gmel, contra a superbactéria Acinetobacter baumannii.: O presente estudo avalia a eficácia dos extratos vegetais, possivelmente envolvendo acetato de etila como solvente ou extractante, no combate à resistência bacteriana e virulência, apresentando possíveis aplicações em metodologias analíticas focadas na avaliação da bioatividade (Uc-Cachón et al., 2024).
- Propriedades atrativas e repelentes da planta Senna didymobotrya extraídas para Amblyomma variegatum e Rhipicephalus appendiculatus.: A pesquisa explora a′eficácia do extrato natural, utilizando acetato de etila no processo de extração, como soluções ecológicas de manejo de pragas, relevantes no desenvolvimento de técnicas analíticas para aplicações ambientais e agrícolas (Kinyua et al., 2024).
- Atividade antioxidante de Sophora exigua e desenvolvimento de lipossomas de seu poderoso extrato.: Este artigo discute as propriedades antioxidantes dos extratos vegetais, com implicações para o uso do acetato de etila nos processos de extração e estabilização nas indústrias farmacêutica e alimentícia, aprimorando os métodos analíticos para a medição da capacidade antioxidante (Rodwattanagul et al., 2024).
- Atividade in vitro ovicida e larvicida de um extrato hidroalcoólico e suas frações de frutos da Cyrtocarpa procera em Hemonchus contortus.: O estudo investiga′o papel do acetato de etila no isolamento de compostos bioativos com possíveis aplicações na análise de agentes antiparasitários, relevantes tanto para a parasitologia médica como veterinária (De Jesús-Martínez et al., 2024).
- Ações antagonísticas de Paucibacter aquatile B51 e seu paucinodino peptídeo laço em direção a cianobactérias formadoras de floração Microcystis aeruginosa PCC7806.: Esta pesquisa concentra-se nas interações microbianas e no papel do acetato de etila na extração de peptídeos, aplicável no exame analítico da ecologia microbiana e da segurança ambiental (Cha et al., 2024).
Ligação
Outras notas
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup