650528
Acetato de etila
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC Plus
for residue analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.03% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤10 ng/L Pesticide residue analysis (as heptachlor epoxide)
resíduo de evaporação
≤0.0001%
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 256 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 325-400 nm Amax: ≤0.005
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this study, LC-ESI-MS/MS under reversed phase conditions using a Superspher RP-18 column is applied to analyze dyestuffs of a reddish historic textile from South America.