34858
Acetato de etila
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
- O artigo número 34858-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34858-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
- O artigo número 34858-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 34858-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.