34860
Metanol
≥99.9%, suitable for immunofluorescence, HPLC
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Metanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
HPLC: suitable
immunofluorescence: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.03% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
<0.0005%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
aplicação(ões)
PFAS testing
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ele pode ser usado nos seguintes estudos:
- Ensaio com fibroblastos de unidades formadoras de colônias de células mononucleares de medula óssea.
- Como solvente para o preparo de extratos de hifas de Aspergillus para estimativa de gliotoxina por HPLC de fase reversa.
- Estudos de imunofluorescência.
- Para compor o eluente para o isolamento de nucleotídeos e seus produtos de decomposição por HPLC de fase reversa de pares iônicos.
Embalagem
Nota de preparo
Outras notas
- O artigo número 34860-4X2.5L-R será descontinuado. Encomende o frasco único 34860-2.5L-R, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
- O artigo número 34860-6X1L-R será descontinuado. Encomende o frasco único 34860-1L-R, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolos
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry